Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Højtydende celluloseekstraktion fingerbøl
Beskrivelse
- Anvendes i en lang række undersøgelser af faststof-væske-ekstraktion, herunder lipid- og pesticidanalyser i fødevarer og jordprøver
- Vægtykkelsen af standard fingerbøl er 1-1,5 mm for at understøtte applikationsbehov
- Fremragende mekanisk styrke og fastholdelse
- Dobbelt vægtykkelse for ekstra stivhed
- Velegnet til temperaturer op til 120 °C (248 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25/Pk. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 90 mm |
| Materiale | Cellulose |
| Vægtykkelse | 2 mm |
| Til brug med (applikation) | Faststof-væske-ekstraktionsundersøgelser |
| Til brug med (udstyr) | Automatiserede Soxhlet Extractor Systems |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 248 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 120 °C |
| Produkttype | Fingerbøl |