Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Glas mikrofiber ekstraktion fingerbøl, klasse 603G
Beskrivning
- Modstandsdygtig over for temperaturer op til °500 C (932 °F)
- Fremstillet med vægge så tynde som 1 1,–5 mm
- Standard glas Soxhlet fingerbøl applikationer
- 603G borosilikat glasfiber fingerbøl med uorganisk bindemiddel
Specifikationer
Specifikationer
| Oversigt | GE's Whatman 603G borosilikatglasfiberfingerbøl med uorganisk bindemiddel er fleksibelt designet til brug i et komplet udvalg af kommercielt tilgængelige Soxhlet-apparatsystemer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 1,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 33 mm |
| Materiale | Borosilikat glasfibre |
| Vægtykkelse | 1,5 mm |
| Til brug med (applikation) | Overvågning af røgstabelgas.Soxhlet-ekstraktion.Analyse af pesticidrester. Bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer.Analyse af olie og fedt i fast affald. |
| Grad | 603G |
| Til brug med (udstyr) | Soxhlet aftrækker |
| Længde (engelsk) | 3,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 94 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?