Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Glas mikrofiber ekstraktion fingerbøl, klasse 603G
Diameter (metrisk) indvendig:
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23.8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Længde (metrisk):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Vægtykkelse:
1 mm
1.5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Modstandsdygtig over for temperaturer op til °500 C (932 °F)
- Fremstillet med vægge så tynde som 1 1,–5 mm
- Standard glas Soxhlet fingerbøl applikationer
- 603G borosilikat glasfiber fingerbøl med uorganisk bindemiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | GE's Whatman 603G borosilikatglasfiberfingerbøl med uorganisk bindemiddel er fleksibelt designet til brug i et komplet udvalg af kommercielt tilgængelige Soxhlet-apparatsystemer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 0,74 tommer. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 19 mm |
| Materiale | Borosilikat glasfibre |
| Vægtykkelse | 1 mm |
| Til brug med (applikation) | Overvågning af røgstabelgas.Soxhlet-ekstraktion.Analyse af pesticidrester. Bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer.Analyse af olie og fedt i fast affald. |
| Grad | 603G |
| Til brug med (udstyr) | Soxhlet aftrækker |
| Længde (engelsk) | 3,54''. |
| Længde (metrisk) | 90 mm |
| Vis mere |