Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Glas mikrofiber ekstraktion fingerbøl, klasse 603G
Artikelnummer. 11363095
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23,8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Længde (metrisk):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Vægtykkelse:
1 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Længde (metrisk) Vægtykkelse unitSize
11363095 16 mm 50 mm 1 mm Pakke med 25
11303105 25 mm 100 mm 1,5 mm Pakke med 25
11373095 19 mm 90 mm 1 mm Pakke med 25
11383095 22 mm 80 mm 1,5 mm Pakke med 25
11353105 30 mm 100 mm 1,5 mm Pakke med 25
11343105 28 mm 60 mm 1,5 mm Pakke med 25
11383105 33 mm 94 mm 1,5 mm Pakke med 25
11363105 33 mm 100 mm 1,5 mm Pakke med 25
11393105 35 mm 150 mm 1,5 mm Pakke med 25
11393095 23,8 mm 68 mm 1,5 mm Pakke med 25
11373105 33 mm 118 mm 1,5 mm Pakke med 25
11353095 10 mm 38 mm 1 mm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11363095 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10371005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 DKK
    1497.47 DKK / Pakke med 25
    Spare 22.53 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksibelt designet til brug i et komplet udvalg af kommercielt tilgængelige Soxhlet-apparatsystemer. Whatman™ Glasmicrofiber ekstraktionsfingerbøl er designet til applikationer, herunder analyse af varme og sure gasser, analyse af pesticidrester, bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer og analyse af olie og fedt i fast affald.
  • Modstandsdygtig over for temperaturer op til °500 C (932 °F)
  • Fremstillet med vægge så tynde som 1 1,–5 mm
  • Standard glas Soxhlet fingerbøl applikationer
  • 603G borosilikat glasfiber fingerbøl med uorganisk bindemiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt GE's Whatman 603G borosilikatglasfiberfingerbøl med uorganisk bindemiddel er fleksibelt designet til brug i et komplet udvalg af kommercielt tilgængelige Soxhlet-apparatsystemer.
Diameter (engelsk) Indvendig 0,63 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 16 mm
Materiale Borosilikat glasfibre
Vægtykkelse 1 mm
Til brug med (applikation) Overvågning af røgstabelgas.Soxhlet-ekstraktion.Analyse af pesticidrester. Bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer.Analyse af olie og fedt i fast affald.
Grad 603G
Til brug med (udstyr) Soxhlet aftrækker
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl