Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Glas mikrofiber ekstraktion fingerbøl, klasse 603G
Artikelnummer. 11353105
Diameter (metrisk) indvendig:
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23,8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Længde (metrisk):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Vægtykkelse:
1 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11353105
Brand: Cytiva 10371036
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksibelt designet til brug i et komplet udvalg af kommercielt tilgængelige Soxhlet-apparatsystemer. Whatman™ Glasmicrofiber ekstraktionsfingerbøl er designet til applikationer, herunder analyse af varme og sure gasser, analyse af pesticidrester, bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer og analyse af olie og fedt i fast affald.
  • Modstandsdygtig over for temperaturer op til °500 C (932 °F)
  • Fremstillet med vægge så tynde som 1 1,–5 mm
  • Standard glas Soxhlet fingerbøl applikationer
  • 603G borosilikat glasfiber fingerbøl med uorganisk bindemiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt GE's Whatman 603G borosilikatglasfiberfingerbøl med uorganisk bindemiddel er fleksibelt designet til brug i et komplet udvalg af kommercielt tilgængelige Soxhlet-apparatsystemer.
Diameter (engelsk) Indvendig 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 30 mm
Materiale Borosilikat glasfibre
Vægtykkelse 1,5 mm
Til brug med (applikation) Overvågning af røgstabelgas.Soxhlet-ekstraktion.Analyse af pesticidrester. Bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer.Analyse af olie og fedt i fast affald.
Grad 603G
Til brug med (udstyr) Soxhlet aftrækker
Længde (engelsk) 3,9 tommer.
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 932 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
Partikelretention 0,8 μm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl