Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Glas mikrofiber ekstraktion fingerbøl, klasse 603G
Descripción
- Modstandsdygtig over for temperaturer op til °500 C (932 °F)
- Fremstillet med vægge så tynde som 1 1,–5 mm
- Standard glas Soxhlet fingerbøl applikationer
- 603G borosilikat glasfiber fingerbøl med uorganisk bindemiddel
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | GE's Whatman 603G borosilikatglasfiberfingerbøl med uorganisk bindemiddel er fleksibelt designet til brug i et komplet udvalg af kommercielt tilgængelige Soxhlet-apparatsystemer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 0,98 tommer |
| Diameter (metrisk) indvendig | 25 mm |
| Materiale | Borosilikat glasfibre |
| Vægtykkelse | 1,5 mm |
| Til brug med (applikation) | Overvågning af røgstabelgas.Soxhlet-ekstraktion.Analyse af pesticidrester. Bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer.Analyse af olie og fedt i fast affald. |
| Grad | 603G |
| Til brug med (udstyr) | Soxhlet aftrækker |
| Længde (engelsk) | 3,9 tommer. |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?