Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Udvinding fingerbøl til DIONEX ASE 200
Udvinding fingerbøl til DIONEX ASE 200 ekstraktionscelle
Brand: Cytiva 10350108
857.27 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Tekniske data
Udvinding fingerbøl til DIONEX ASE 200 ekstraktionscelle | |
22 mL | |
1 mm | |
Til dionex ase 200 ekstraktionscelle | |
130 °C |
0,74 oz. | |
Cellulose | |
603 | |
248 °F | |
Ekstraktionsfingerbøl |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Whatman™ Udvinding fingerbøl til DIONEX ASE 200 > Vægtykkelse: 1,5 mm; 22 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion