Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Udvinding fingerbøl til DIONEX ASE 200
Beskrivelse
- Fremstillet af alfa-cellulose bomuldslinter af høj kvalitet
- Pålidelige og reproducerbare analytiske resultater
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Udvinding fingerbøl til DIONEX ASE 200 ekstraktionscelle |
| Kapacitet (engelsk) | 0,37 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 11 mL |
| Materiale | Cellulose |
| Vægtykkelse | 1 mm |
| Til brug med (applikation) | For fremragende mekanisk styrke og fastholdelse |
| Grad | 603 |
| Til brug med (udstyr) | Til dionex ase 200 ekstraktionscelle |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 248 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 130 °C |
| Vis mere |