Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Cellulose Soxhlet ekstraktion fingerbøl, enkelt 1 mm væg
Beskrivelse
Fremstillet af alfa-cellulose-bomuldslinter af høj kvalitet til højtydende brug i automatiserede Soxhlet-ekstraktionssystemer. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles er beregnet til applikationer, herunder brug i luft- og røggasanalyse.
- Anvendes i en lang række undersøgelser af faststof-væske-ekstraktion, herunder lipid- og pesticidanalyser i fødevarer og jordprøver
- Velegnet til temperaturer op til 120 °C (248 °F)
- Fremragende mekanisk styrke og fastholdelse
- Vægtykkelsen af standard fingerbøl er 1 mm for at understøtte applikationsbehovet
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 Pk. |
| Oversigt | GE's Whatman cellulose fingerbøl er fremstillet af højkvalitets alfa cellulose bomuldslinter til højtydende brug i automatiserede Soxhlet ekstraktionssystemer. Anvendes til luft- og røggasanalyse. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 30 mm |
| Materiale | Cellulose |
| Vægtykkelse | 1 mm |
| Til brug med (applikation) | Luft- og røggasanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Soxhlet aftrækker |
| Længde (metrisk) | 80 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 120 °C |
| Partikelretention | 10 μm |
| Vis mere |