Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Cellulose Soxhlet ekstraktion fingerbøl, enkelt 1 mm væg
Artikelnummer. 11370694
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
10 mm
18 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
37 mm
41 mm
43 mm
60 mm
Længde (metrisk):
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11370694 10 mm 50 mm Pakke med 25
11303225 22 mm 65 mm Pakke med 25
10536731 22 mm 80 mm Pakke med 25
11330704 26 mm 60 mm Pakke med 25
11310714 33 mm 80 mm Pakke med 25
11350714 43 mm 123 mm Pakke med 25
11310704 25 mm 100 mm Pakke med 25
11390694 19 mm 90 mm Pakke med 25
11320714 33 mm 94 mm Pakke med 25
11360714 60 mm 180 mm Pakke med 25
11313225 25 mm 90 mm Pakke med 25
11370704 30 mm 100 mm Pakke med 25
11380704 30 mm 80 mm Pakke med 25
11300714 33 mm 118 mm Pakke med 25
11320704 25 mm 80 mm Pakke med 25
11350704 28 mm 120 mm Pakke med 25
11360704 28 mm 80 mm Pakke med 25
11330714 37 mm 130 mm Pakke med 25
11340714 41 mm 123 mm Pakke med 25
11340704 28 mm 100 mm Pakke med 25
11323225 26 mm 100 mm Pakke med 25
11390704 33 mm 100 mm Pakke med 25
10419111 18 mm 55 mm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 11370694 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2800105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 DKK
    800.87 DKK / Pakke med 25
    Spare 39.13 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fremstillet af alfa-cellulose-bomuldslinter af høj kvalitet til højtydende brug i automatiserede Soxhlet-ekstraktionssystemer. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles er beregnet til applikationer, herunder brug i luft- og røggasanalyse.
  • Anvendes i en lang række undersøgelser af faststof-væske-ekstraktion, herunder lipid- og pesticidanalyser i fødevarer og jordprøver
  • Velegnet til temperaturer op til 120 °C (248 °F)
  • Fremragende mekanisk styrke og fastholdelse
  • Vægtykkelsen af standard fingerbøl er 1 mm for at understøtte applikationsbehovet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 Pk.
Oversigt GE's Whatman cellulose fingerbøl er fremstillet af højkvalitets alfa cellulose bomuldslinter til højtydende brug i automatiserede Soxhlet ekstraktionssystemer. Anvendes til luft- og røggasanalyse.
Diameter (metrisk) indvendig 10 mm
Materiale Cellulose
Vægtykkelse 1 mm
Til brug med (applikation) Luft- og røggasanalyse
Til brug med (udstyr) Soxhlet aftrækker
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 120 °C
Partikelretention 10 μm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl