Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles, dobbelt 2 mm væg
Artikelnummer. 11370714
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
16 mm
22 mm
25 mm
26 mm
33 mm
43 mm
Længde (metrisk):
60 mm
80 mm
94 mm
123 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Længde (metrisk) unitSize
11370714 22 mm 80 mm Pakke med 25
11380714 33 mm 80 mm Pakke med 25
10061634 43 mm 123 mm Pakke med 25
11343215 16 mm 60 mm Pakke med 25
11363215 33 mm 94 mm Pakke med 25
11383215 26 mm 60 mm Pakke med 25
11353215 25 mm 80 mm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11370714 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2810228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 DKK
    1423.12 DKK / Pakke med 25
    Spare 61.88 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af alfa-cellulose-bomuldslinter af høj kvalitet til højtydende brug i automatiserede Soxhlet-ekstraktionssystemer. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles er beregnet til applikationer, herunder brug i luft- og røggasanalyse.
  • Anvendes i en lang række undersøgelser af faststof-væske-ekstraktion, herunder lipid- og pesticidanalyser i fødevarer og jordprøver
  • Velegnet til temperaturer op til 120 °C (248 °F)
  • Fremragende mekanisk styrke og fastholdelse
  • Vægtykkelse på 2 mm for at understøtte applikationsbehov
  • Dobbelt tykkelse for ekstra stivhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 Pk.
Oversigt GE's Whatman cellulose fingerbøl er fremstillet af højkvalitets alfa cellulose bomuldslinter til højtydende brug i automatiserede Soxhlet ekstraktionssystemer. Anvendes til luft- og røggasanalyse.
Diameter (metrisk) indvendig 22 mm
Materiale Cellulose
Vægtykkelse 2 mm
Til brug med (applikation) Luft- og røggasanalyse
Til brug med (udstyr) Soxhlet aftrækker
Længde (metrisk) 80 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 120 °C
Partikelretention 6 μm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl