Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles, dobbelt 2 mm væg
Artikelnummer. 11353215
Diameter (metrisk) indvendig:
16 mm
22 mm
25 mm
26 mm
33 mm
43 mm
Længde (metrisk):
60 mm
80 mm
94 mm
123 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11353215
Brand: Cytiva 2810258
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af alfa-cellulose-bomuldslinter af høj kvalitet til højtydende brug i automatiserede Soxhlet-ekstraktionssystemer. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles er beregnet til applikationer, herunder brug i luft- og røggasanalyse.
  • Anvendes i en lang række undersøgelser af faststof-væske-ekstraktion, herunder lipid- og pesticidanalyser i fødevarer og jordprøver
  • Velegnet til temperaturer op til 120 °C (248 °F)
  • Fremragende mekanisk styrke og fastholdelse
  • Vægtykkelse på 2 mm for at understøtte applikationsbehov
  • Dobbelt tykkelse for ekstra stivhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 Pk.
Oversigt GE's Whatman cellulose fingerbøl er fremstillet af højkvalitets alfa cellulose bomuldslinter til højtydende brug i automatiserede Soxhlet ekstraktionssystemer. Anvendes til luft- og røggasanalyse.
Diameter (metrisk) indvendig 25 mm
Materiale Cellulose
Vægtykkelse 2 mm
Til brug med (applikation) Luft- og røggasanalyse
Til brug med (udstyr) Soxhlet aftrækker
Længde (metrisk) 80 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 120 °C
Partikelretention 6 μm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl