Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles, dobbelt 2 mm væg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) indvendig:
16 mm
22 mm
25 mm
26 mm
33 mm
43 mm
Længde (metrisk):
60 mm
80 mm
94 mm
123 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 25
Beschreibung
Fremstillet af alfa-cellulose-bomuldslinter af høj kvalitet til højtydende brug i automatiserede Soxhlet-ekstraktionssystemer. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles er beregnet til applikationer, herunder brug i luft- og røggasanalyse.
- Anvendes i en lang række undersøgelser af faststof-væske-ekstraktion, herunder lipid- og pesticidanalyser i fødevarer og jordprøver
- Velegnet til temperaturer op til 120 °C (248 °F)
- Fremragende mekanisk styrke og fastholdelse
- Vægtykkelse på 2 mm for at understøtte applikationsbehov
- Dobbelt tykkelse for ekstra stivhed
Spezifikation
Spezifikation
| Mængde | 25 Pk. |
| Oversigt | GE's Whatman cellulose fingerbøl er fremstillet af højkvalitets alfa cellulose bomuldslinter til højtydende brug i automatiserede Soxhlet ekstraktionssystemer. Anvendes til luft- og røggasanalyse. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 43 mm |
| Materiale | Cellulose |
| Vægtykkelse | 2 mm |
| Til brug med (applikation) | Luft- og røggasanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Soxhlet aftrækker |
| Længde (metrisk) | 123 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 120 °C |
| Partikelretention | 6 μm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur