Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Cellulose ekstraktion fingerbøl
Diameter (metrisk) indvendig:
25 mm
28 mm
31 mm
33 mm
41 mm
75 mm
80 mm
Længde (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
123 mm
250 mm
Vægtykkelse:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
3 mm
Grad:
603
603T
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Sikrer optimal pasform med sit brede udvalg af størrelser, der er egnet til brug i fingerbølholdere og automatiske udsugningsapparater. Whatman™ Celluloseekstraktionsfingerbøl er konstrueret af cellulose af høj kvalitet for fremragende mekanisk styrke og fastholdelse.
- Til alle automatiserede ekstraktionsapparater
- Højkvalitets cellulosemateriale
- Dimensioner matchede nøjagtigt til fingerbølholdere
Ordreinfo
Der bør tages ekstra hensyn til vægtykkelse ved beregning af udvendige diametre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles fremstillet af højkvalitets cellulose, tilgængelig i en række størrelser. |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 0,98 tommer |
| Diameter (metrisk) indvendig | 25 mm |
| Materiale | Cellulose |
| Vægtykkelse | 1,5 mm |
| Til brug med (applikation) | Til analyse af fedtstoffer eller pesticider i fødevarer og jordmaterialer samt i mange andre procedurer, der involverer en fast-væske-ekstraktion |
| Grad | 603 |
| Til brug med (udstyr) | Til automatiserede ekstraktionsapparater |
| Længde (engelsk) | 2,3 tommer. |
| Længde (metrisk) | 60 mm |
| Vis mere |