Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Cellulose ekstraktion fingerbøl
Artikelnummer. 11363065
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
25 mm
28 mm
31 mm
33 mm
41 mm
75 mm
80 mm
Længde (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
123 mm
250 mm
Vægtykkelse:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
3 mm
Grad:
603
603T
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Længde (metrisk) Vægtykkelse Grad Pakningsstørrelse
11363065 25 mm 100 mm 1,5 mm 603 Pakke med 25
11373065 25 mm 60 mm 1,5 mm 603 Pakke med 25
11323075 28 mm 80 mm 1,5 mm 603 Pakke med 25
11303075 28 mm 100 mm 1,5 mm 603 Pakke med 25
11310824 33 mm 80 mm 1,5 mm 603 Pakke med 25
11373075 33 mm 100 mm 1,5 mm 603 Pakke med 25
11383085 41 mm 123 mm 1,5 mm 603 Pakke med 25
11323095 75 mm 250 mm 2,5 mm 603 Pakke med 25
11323115 31 mm 80 mm 1 mm 603T Pakke med 25
11333095 80 mm 250 mm 3 mm 603 Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11363065 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10350219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 DKK
    774.76 DKK / Pakke med 25
    Spare 32.24 DKK
    3% Slukket
På lager
Sikrer optimal pasform med sit brede udvalg af størrelser, der er egnet til brug i fingerbølholdere og automatiske udsugningsapparater. Whatman™ Celluloseekstraktionsfingerbøl er konstrueret af cellulose af høj kvalitet for fremragende mekanisk styrke og fastholdelse.
  • Til alle automatiserede ekstraktionsapparater
  • Højkvalitets cellulosemateriale
  • Dimensioner matchede nøjagtigt til fingerbølholdere
Ordreinfo
Der bør tages ekstra hensyn til vægtykkelse ved beregning af udvendige diametre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles fremstillet af højkvalitets cellulose, tilgængelig i en række størrelser.
Diameter (engelsk) Indvendig 0,98 tommer
Diameter (metrisk) indvendig 25 mm
Materiale Cellulose
Vægtykkelse 1,5 mm
Til brug med (applikation) Til analyse af fedtstoffer eller pesticider i fødevarer og jordmaterialer samt i mange andre procedurer, der involverer en fast-væske-ekstraktion
Grad 603
Til brug med (udstyr) Til automatiserede ekstraktionsapparater
Længde (engelsk) 3,9 tommer.
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 248 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 130 °C
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl