Få mere at vide
Cytiva Whatman™ vandig IFD , 0,2 μm, 50 mm, nylon
vandig IFD fra GE er et polypropylen in-line filter/afgasser (IFD ) med nylonmembran. Den forbindes til en HPLC-linje og filtrerer og afgasser samtidigt under HPLC-mobilfase-forberedelse.
1420.00 DKK - 1615.00 DKK
Tekniske data
Oversigt vandig IFD 0,2μ m, 50 mm, nylon (10 stk)
Porestørrelse 0,2μ m
Filtreringsområde 16 cm 2
Til brug med (applikation) Whatman Vandigt og opløsningsmiddel IFD Inline filterafgassere
Materiale til hus Polypropylen
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Indløbsforbindelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Indløbsforbindelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11303165
Dokumentvisning
Cytiva
6726-5002
0,8 til 4 mm rør
1420.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11334644
Dokumentvisning
Cytiva
6726-5002A
Kun 1/8 tommer slange
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Hurtigere end traditionelle metoder til HPLC-mobilfaseforberedelse, hvilket sparer tid i laboratoriet
  • Giver ren filtrering af vandige mobile faser uden dyrt afgasningsudstyr
  • Kemisk resistent polypropylenkonstruktion muliggør pålidelig filtrering
  • Kan integritetstestes med boblepunktsmetoden
  • Inkluderer endebeslag – for udskiftninger, se vores IFD endemonteringssæt
Tekniske data
Tekniske data
vandig IFD 0,2μ m, 50 mm, nylon (10 stk)
16 cm 2
Polypropylen
50 mm
0,2μ m
Whatman Vandigt og opløsningsmiddel IFD Inline filterafgassere
10
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Whatman™ vandig IFD , 0,2 μm, 50 mm, nylon