Få mere at vide
Cytiva Whatman™ vandig IFD , 0,2 μm, 50 mm, nylon
Indløbsforbindelse (metrisk):
0,8 til 4 mm rør
Kun 1/8 tommer slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Hurtigere end traditionelle metoder til HPLC-mobilfaseforberedelse, hvilket sparer tid i laboratoriet
- Giver ren filtrering af vandige mobile faser uden dyrt afgasningsudstyr
- Kemisk resistent polypropylenkonstruktion muliggør pålidelig filtrering
- Kan integritetstestes med boblepunktsmetoden
- Inkluderer endebeslag – for udskiftninger, se vores IFD endemonteringssæt
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | vandig IFD 0,2μ m, 50 mm, nylon (10 stk) |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Filtreringsområde | 16 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Whatman Vandigt og opløsningsmiddel IFD Inline filterafgassere |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Indløbsforbindelse (metrisk) | 0,8 til 4 mm rør |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Type | vandig IFD |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |