Få mere at vide
IBA Lifesciences WET FRED Sæt
Artikelnummer. 15583067 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Kapacitet (metrisk):
1 mL tyngdestrømskolonner
5 til 10 mL Gravity Flow Columns
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15583067
Brand: IBA Lifesciences 20911001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WET FRED-sættet er et påføringshjælpemiddel til store mængder lysater eller kultursupernatanter
  • WET FRED muliggør påføring af store cellekultursupernatant- eller lysatvolumener på en tyngdekraftsstrømsøjle på en enkel måde
  • Baseret på sifonprincippet forbinder den tyngdekraftsflowsøjlen med flasken, der indeholder kultursupernatant, lysat eller buffer, der skal påføres
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 mL tyngdestrømskolonner
Mængde 1 sæt
Til brug med (applikation) Letter proteinrensning
Type Hjælp til proteinoprensning
Må kun benyttes til forskning.