Få mere at vide
IBA Lifesciences WET FRED Sæt
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Kapacitet (metrisk):
1 mL tyngdestrømskolonner
5 til 10 mL Gravity Flow Columns
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- WET FRED muliggør påføring af store cellekultursupernatant- eller lysatvolumener på en tyngdekraftsstrømsøjle på en enkel måde
- Baseret på sifonprincippet forbinder den tyngdekraftsflowsøjlen med flasken, der indeholder kultursupernatant, lysat eller buffer, der skal påføres
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 til 10 mL Gravity Flow Columns |
| Mængde | 1 sæt |
| Til brug med (applikation) | Letter proteinrensning |
| Type | Hjælp til proteinoprensning |
Må kun benyttes til forskning.