missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
WDR47 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
| Antigen | WDR47 |
|---|---|
| Koncentration | 900 μg/mL |
| Applikationer | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
30236336
|
Proteintech
29364-1-AP-20UL |
20 μL |
1082.11 DKK
20µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
30233480
|
Proteintech
29364-1-AP-150UL |
150 μL |
3059.75 DKK
150µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
The WDR47 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human WDR47. This antibody recognizes human antigen. The WDR47 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Tekniske data
| WDR47 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| FLJ90135; KIAA0893 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 900 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 22911 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel