Få mere at vide
WAY 316606, MedChemExpress
Beskrivelse
WAY 316606 is an inhibitor of the secreted protein sFRP-1, an endogenous antagonist of the secreted glycoprotein Wnt. The affinity of WAY-316606 for sFRP-1 is determined using the FP binding assay with IC50 of 0.5 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WAY 316606 |
| CAS | 915759-45-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H19F3N2O4S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.98 mM) |
| SMIL | O=S(C1=CC(S(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1C(F)(F)F)(NC3CCNCC3)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.48 |
| Formel vægt | 448.48 |
| Vis mere |