Få mere at vide
WAY-200070, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456037
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16456037 5 mg -
16442716 25 mg -
16433318 10 mg 10mg
16424566 100 mg -
16409856 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16456037 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101271
MedChemExpress WAY-200070 is a selective estrogen receptor β (ERRβ) agonist with an IC50 of 2.3 nM.
WAY-200070 is a selective estrogen receptor β (ERRβ) agonist with an IC50 of 2.3 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WAY-200070
CAS 440122-66-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H8BrNO3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (101.27 mM)
SMIL OC1=CC(Br)=C(OC(C2=CC=C(O)C=C2)=N3)C3=C1
Molekylvægt (g/mol) 306.11
Formel vægt 306.11
Procent renhed 99.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation