Få mere at vide
Tempshield™ Vandtæt Cryo-Grip™ Handsker
Vandtæt Cryo-Grip™ Handsker - Overlegen fingerfærdighed og håndbeskyttelse, når du arbejder med flydende nitrogen. Den flerlagskonstruktion giver mulighed for et maksimalt niveau af termisk beskyttelse, og den termiske indvendige foring leder fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder.
Brand: Tempshield™ CGEBMWP
1989.39 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Grib håndflade for forbedret fingerfærdighed håndtering af små genstande
- Tynd, sømløs 100 % vandtæt foring giver beskyttelse mod spild og stænk
- Højt niveau af termisk beskyttelse, når det udsættes for kryogene væsker
- Til ultrakolde applikationer ned til -196 °C (-320 °F)
- Maksimalt niveau af termisk og stænkbeskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed
- CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
- Anvendelser: Håndtering af mindre genstande eller prøver, der er blevet opbevaret eller hærdet i kryogene væsker, dispensering/overførsel af kryogene væsker, eventuelle åbne kryogene beholdere med risiko for udsættelse for væsker eller stænk.
Tekniske data
CE kat. III, EN 511, EN 388, EN 420 | |
Kryogene handsker | |
Albue | |
Håndtering af mindre genstande eller prøver opbevaret eller hærdet i kryogene væsker, dispensering/overførsel af kryogene væsker, eventuelle åbne kryogene beholdere med risiko for eksponering for væsker eller stænk |
Blå | |
Medium | |
-196 °C | |
Tempshield™ Cyro-beskyttelse™ |