Läs mer
Tempshield™ Vandtæt Cryo-Grip™ Handsker
Vandtæt Cryo-Grip™ Handsker giver overlegen fingerfærdighed og håndbeskyttelse, når du arbejder med flydende nitrogen. Den flerlagskonstruktion giver mulighed for et maksimalt niveau af termisk beskyttelse, og den termiske indvendige foring leder fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder.
Brand: Tempshield™ P-CGMASWP
1659.91 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
- Grib håndflade for forbedret fingerfærdighed håndtering af små genstande
- Tynd, sømløs 100 % vandtæt foring giver beskyttelse mod spild og stænk
- Højt niveau af termisk beskyttelse, når det udsættes for kryogene væsker
- Til ultrakolde applikationer ned til -196 °C
- CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
Specifikationer
CE kat. III, EN 511, EN 388, EN 420 | |
Kryogene handsker | |
Mid-Arm | |
Håndtering af mindre genstande eller prøver opbevaret eller hærdet i kryogene væsker, dispensering/overførsel af kryogene væsker, eventuelle åbne kryogene beholdere med risiko for eksponering for væsker eller stænk |
Pink (Pink) | |
Lille | |
-196 °C | |
Tempshield™ Cyro-beskyttelse™ |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.