Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vandtætte kryohandsker - mellemarmslængde
Håndter sikkert prøver fra ultralav temperatur frysere og kryogen opbevaring med Thermo Scientific™ Vandtætte kryohandsker. Fås i albue-, mid-arm- og skulderlængde muligheder.
4311.50 DKK - 4656.43 DKK
Tekniske data
Oversigt | Midtarmslængde |
---|---|
Produkttype | Vandtætte kryogene handsker |
Til brug med (applikation) | Kryogen konservering |
Længde (engelsk) | 14 til 15 tommer. |
Længde (metrisk) | 35,5 til 38 cm |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15177665
|
Thermo Scientific™
189441 |
Lille |
4349.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
13497788
|
Thermo Scientific™
189442 |
Medium |
4656.43 DKK
1 par |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10261200
|
Thermo Scientific™
189443 |
Større |
4311.50 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Håndter sikkert prøver fra ultralav temperatur frysere og kryogen opbevaring med Thermo Scientific™ Vandtætte kryohandsker. Fås i albue-, mid-arm- og skulderlængde muligheder.
- Giver beskyttelse mod stænk
- Komfortabel, let, åndbar
- Sideudløserspænder for hurtig tænd/sluk
Tekniske data
Midtarmslængde | |
Kryogen konservering | |
35,5 til 38 cm |
Vandtætte kryogene handsker | |
14 til 15 tommer. |