Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryohandsker - Mellemarmslængde
Artikelnummer. 10261200 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10261200 Større Hver
15177665 Lille 1 par
13497788 Medium 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10261200 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 189443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4766.67 DKK
    3897.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 869.04 DKK
    18% Slukket
På lager
Flerlagskonstruktion muliggør termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed, hvilket er essentielle egenskaber, når funktion er vigtig og sikkerhed kritisk. Højtydende, termisk indvendig foring transporterer fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder.
Flerlagskonstruktion muliggør termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed, hvilket er essentielle egenskaber, når funktion er vigtig og sikkerhed kritisk. Højtydende, termisk indvendig foring transporterer fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder. Sikkerhedscertificeret til at opfylde EU-standarder for CE-kat. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Fås som muligheder for håndled, albue, midtarm, skulderlængde.
  • Giver beskyttelse mod stænk
  • Behagelig, let, åndbar
Certificeringer
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Oversigt Midtarmslængde
Produkttype Vandtætte kryogene handsker
Størrelse Større
Til brug med (applikation) Kryogen konservering
Længde (engelsk) 14 til 15 tommer.
Længde (metrisk) 35,5 til 38 cm