Beskrivelse
Gibco™ Water For Injection (WFI) til cellekultur er vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel i fremstilling af cellekulturmedier, laboratoriereagenser, buffere og bioprocesvæsker.
Nogle funktioner ved WFI til cellekultur inkluderer:
- Vand til injektion og USP/EP-kvalitet
- Gibco Kvalitet og ydeevne
- Kan bruges i cellekultur, molekylærbiologi samt upstream og downstream bioprocessing-applikationer
Kvalitet af vand til injektion
WFI for Cell Culture opfylder USP/EP-monografien for Water For Injection ved fyldningsstedet. Vandet forberedes ved destillation og filtrering (0,1 μm) uden tilsætningsstoffer. Vandkvaliteten overvåges rutinemæssigt. Ledningsevne, total organisk kulstof, endotoksin og biobelastning testes dagligt; metaller testes månedligt.
Gibco Kvalitet og ydeevne
Den ydeevne og konsistens, der forventes af Gibco flydende medieprodukter, afhænger af det høje kvalitetsvand, der bruges i produktionen. Dette vand pakkes i flasker og CX5-14 bioprocesbeholdere som Gibco Water For Injection (WFI) til cellekultur. Ud over at opfylde USP/EP-standarder bliver hvert parti kvalitetstestet for sterilitet, endotoksin, ledningsevne, pH, osmolalitet, nitrater og total organisk kulstof.
Brug i cellekultur og molekylærbiologi
WFI til cellekultur kan bruges til en bred vifte af anvendelser, herunder fremstilling af pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™) medier, fremstilling af opløsninger, fortynding af buffere samt rengørings- og skyllemidler.
Produktanvendelse
Til brug som råmaterialekomponent i yderligere fremstillingsapplikationer.
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
WFI for Cell Culture fremstilles på cGMP-kompatible faciliteter beliggende i Grand Island, New York og Inchinnan, Skotland. Begge faciliteter er certificeret efter ISO 13485 cGMP-produktionsstandarder.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 4,0 til 7,5 |
| Grad | USP, EP |
| Emballage | Universaltaske |
| Sterilitet | Steril |
| Behandling(er) | Ingen |
| Mængde | 200 L |
| Oprensningsmetode | Membranfiltreret |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |