Få mere at vide
Gibco™ Vand til injektion (WFI) til cellekultur
Artikelnummer. 16566034 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
20 L
200 L
Pakningsstørrelse:
20 L
200 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16566034 20 L -
17840925 20 L 20 L
17880925 200 L 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16566034 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1287305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Gibco™ Vand til injektion (WFI) til cellekultur er vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier, laboratoriereagenser, buffere og bioprocesvæsker.
Gibco™ Water For Injection (WFI) til cellekultur er vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel i fremstilling af cellekulturmedier, laboratoriereagenser, buffere og bioprocesvæsker.
Nogle funktioner ved WFI til cellekultur inkluderer:
  • Vand til injektion og USP/EP-kvalitet
  • Gibco Kvalitet og ydeevne
  • Kan bruges i cellekultur, molekylærbiologi samt upstream og downstream bioprocessing-applikationer
Kvalitet af vand til injektion
WFI for Cell Culture opfylder USP/EP-monografien for Water For Injection ved fyldningsstedet. Vandet forberedes ved destillation og filtrering (0,1 μm) uden tilsætningsstoffer. Vandkvaliteten overvåges rutinemæssigt. Ledningsevne, total organisk kulstof, endotoksin og biobelastning testes dagligt; metaller testes månedligt.
Gibco Kvalitet og ydeevne
Den ydeevne og konsistens, der forventes af Gibco flydende medieprodukter, afhænger af det høje kvalitetsvand, der bruges i produktionen. Dette vand pakkes i flasker og CX5-14 bioprocesbeholdere som Gibco Water For Injection (WFI) til cellekultur. Ud over at opfylde USP/EP-standarder bliver hvert parti kvalitetstestet for sterilitet, endotoksin, ledningsevne, pH, osmolalitet, nitrater og total organisk kulstof.
Brug i cellekultur og molekylærbiologi
WFI til cellekultur kan bruges til en bred vifte af anvendelser, herunder fremstilling af pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™) medier, fremstilling af opløsninger, fortynding af buffere samt rengørings- og skyllemidler.
Produktanvendelse
Til brug som råmaterialekomponent i yderligere fremstillingsapplikationer.
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
WFI for Cell Culture fremstilles på cGMP-kompatible faciliteter beliggende i Grand Island, New York og Inchinnan, Skotland. Begge faciliteter er certificeret efter ISO 13485 cGMP-produktionsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 4,0 til 7,5
Grad USP, EP
Emballage Universaltaske
Sterilitet Steril
Behandling(er) Ingen
Mængde 20 L
Oprensningsmetode Membranfiltreret