Description
Gibco™ Water til injektion (WFI) til cellekultur er vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel i fremstilling af cellekulturmedier og laboratoriereagenser. Tilgængelig i mange størrelser for at opfylde dine behov, Gibco™ har Water for Injection (WFI) til cellekultur:
- Kvalitet af vand til injektion
- Gibco™ Kvalitet og ydeevne
- Brug i cellekultur og molekylærbiologi
Vand til injektionskvalitet
Gibco™ Water for Injection (WFI) til cellekultur opfylder monografien USP for Water for Injection, pakket i bulk til kommerciel brug andre steder. Vandet forberedes ved destillation og filtrering (0,1 μm) uden tilsatte stoffer. Vi overvåger vandkvaliteten rutinemæssigt. Konduktivitet, total organisk kulstof, endotoksin og bioburden testes dagligt; metaller testes månedligt.
Gibco™ Kvalitet og ydeevne
Den ydeevne og konsistens, der forventes af Gibco™ flydende medieprodukter, afhænger af det høje kvalitetsvand, vi bruger i produktionen. Dette vand tappes også som Gibco™ Water to Injection (WFI) til cellekultur. Ud over at opfylde USP standarder bliver hvert parti kvalitetstestet for sterilitet, endotoksin, ledningsevne, pH, osmolalitet og oxiderbare stoffer.
Brug i cellekultur og molekylærbiologi
Gibco™ Water to Injection (WFI) til cellekultur kan bruges til en bred vifte af anvendelser, herunder fremstilling af pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™) medier, fremstilling af opløsninger og fortynding af buffere.
Produktanvendelse
Kun til forskningsformål eller videre produktion. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ Water for Injection (WFI) til cellekultur fremstilles på et cGMP-kompatibelt anlæg beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrogen monoxide |
| pH | 4 til 6 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 18.02 g/mol |
| Grad | Celledyrkning |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Behandling(er) | Ingen |
| Mængde | 10 x 500 mL |
| Oprensningsmetode | Destilleret og filtreret (0,1 μm) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Show More |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.