Få mere at vide
Gibco™ Vand til injektion (WFI) til cellekultur
Artikelnummer. 10690861 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Pakningsstørrelse:
5000ml
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10690861 6 x 1000 mL Hver
10378939 500 mL Hver
10282830 1000 mL Hver
12093835 10 x 500 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10690861 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1287304
 Begrænset vare
På lager
Vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier og laboratoriereagenser.
Gibco™ Water til injektion (WFI) til cellekultur er vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel i fremstilling af cellekulturmedier og laboratoriereagenser. Tilgængelig i mange størrelser for at opfylde dine behov, Gibco™ har Water for Injection (WFI) til cellekultur:
  • Kvalitet af vand til injektion
  • Gibco™ Kvalitet og ydeevne
  • Brug i cellekultur og molekylærbiologi
Vand til injektionskvalitet
Gibco™ Water for Injection (WFI) til cellekultur opfylder monografien USP for Water for Injection, pakket i bulk til kommerciel brug andre steder. Vandet forberedes ved destillation og filtrering (0,1 μm) uden tilsatte stoffer. Vi overvåger vandkvaliteten rutinemæssigt. Konduktivitet, total organisk kulstof, endotoksin og bioburden testes dagligt; metaller testes månedligt.
Gibco™ Kvalitet og ydeevne
Den ydeevne og konsistens, der forventes af Gibco™ flydende medieprodukter, afhænger af det høje kvalitetsvand, vi bruger i produktionen. Dette vand tappes også som Gibco™ Water to Injection (WFI) til cellekultur. Ud over at opfylde USP standarder bliver hvert parti kvalitetstestet for sterilitet, endotoksin, ledningsevne, pH, osmolalitet og oxiderbare stoffer.
Brug i cellekultur og molekylærbiologi
Gibco™ Water to Injection (WFI) til cellekultur kan bruges til en bred vifte af anvendelser, herunder fremstilling af pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™) medier, fremstilling af opløsninger og fortynding af buffere.
Produktanvendelse
Kun til forskningsformål eller videre produktion. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ Water for Injection (WFI) til cellekultur fremstilles på et cGMP-kompatibelt anlæg beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen monoxide
pH 4 til 6
CAS 7732-18-5
Molekylvægt (g/mol) 18.02 g/mol
Grad Celledyrkning
Emballage Flaske
Sterilitet Sterilfiltreret
Behandling(er) Ingen
Mængde 6 x 1000 mL
Oprensningsmetode Destilleret og filtreret (0,1 μm)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Gibco
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.