Få mere at vide
Gibco™ Vand til injektion (WFI) til cellekultur
Artikelnummer. 10378939 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Pakningsstørrelse:
5000ml
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10378939 500 mL Hver
10282830 1000 mL Hver
12093835 10 x 500 mL 5000ml
10690861 6 x 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10378939 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1287301
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier og laboratoriereagenser.
Gibco™ Water til injektion (WFI) til cellekultur er vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel i fremstilling af cellekulturmedier og laboratoriereagenser. Tilgængelig i mange størrelser for at opfylde dine behov, Gibco™ har Water for Injection (WFI) til cellekultur:
  • Kvalitet af vand til injektion
  • Gibco™ Kvalitet og ydeevne
  • Brug i cellekultur og molekylærbiologi
  • Gibco™ Vand til injektion (WFI) til cellekultur opfylder USP monografi for vand til injektion pakket i bulk til kommerciel brug andre steder
  • Vandet fremstilles ved destillation og filtrering (0,1μ m), uden tilsatte stoffer
  • Udover at møde USP standarder er hvert parti kvalitetstestet for sterilitet, endotoksin, ledningsevne, pH, osmolalitet og oxiderbare stoffer
  • Ledningsevne, total organisk kulstof, endotoksin og biobelastning testes dagligt; metaller testes månedligt
  • Det kan bruges til en lang række applikationer, herunder tilberedning af pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) medier, fremstilling af opløsninger og fortyndende buffere
  • Skal opbevares kl 15° til 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen monoxide
pH 4 til 6
CAS 7732-18-5
Molekylvægt (g/mol) 18.02 g/mol
Grad Celledyrkning
Sterilitet Sterilfiltreret
Behandling(er) Ingen
Mængde 500 mL
Oprensningsmetode Destilleret og filtreret (0,1 μm)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Gibco
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.