Få mere at vide
Gibco™ Vand til injektion (WFI) til cellekultur
Beskrivelse
Gibco™ Water for Injection (WFI) for Cell Culture is high quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, Gibco™ Water for Injection (WFI) for Cell Culture features:
- Water For Injection Quality
- Gibco™ quality and performance
- Use in cell culture and molecular biology applications
- Gibco™ Vand til injektion (WFI) til cellekultur opfylder USP monografi for vand til injektion pakket i bulk til kommerciel brug andre steder
- Vandet fremstilles ved destillation og filtrering (0,1μ m), uden tilsatte stoffer
- Udover at møde USP standarder er hvert parti kvalitetstestet for sterilitet, endotoksin, ledningsevne, pH, osmolalitet og oxiderbare stoffer
- Ledningsevne, total organisk kulstof, endotoksin og biobelastning testes dagligt; metaller testes månedligt
- Det kan bruges til en lang række applikationer, herunder tilberedning af pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) medier, fremstilling af opløsninger og fortyndende buffere
- Skal opbevares kl 15° til 30 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrogen monoxide |
| pH | 4 til 6 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 18.02 g/mol |
| Grad | Celledyrkning |
| Emballage | Flaske |
| Sterilitet | Sterile-filtered |
| Behandling(er) | None |
| Mængde | 1000 mL |
| Oprensningsmetode | Distilled and filtered (0.1 μm) |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.