missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

VX-702, MedChemExpress

Artikelnummer. 16420287
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16420287 50 mg
16414956 100 mg
16413928 10 mg
16410986 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16420287 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10401

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress VX-702 is a highly selective inhibitor of p38α MAPK, 14-fold higher potency against the p38α versus p38β.

VX-702 is a highly selective inhibitor of p38α MAPK, 14-fold higher potency against the p38α versus p38β.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale VX-702
CAS 745833-23-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H12F4N4O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (103.88 mM)
SMIL O=C(N)C1=CC=C(N=C1C2=CC=C(C=C2F)F)N(C3=C(C=CC=C3F)F)C(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 404.32
Formel vægt 404.32
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.