Få mere at vide
VX-11e, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498597
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498597 5 mg 5mg
16495978 10 mg -
16466406 100 mg -
16442127 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14178
MedChemExpress VX-11e is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of ERK with Ki < 2 nM.
VX-11e is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of ERK with Ki < 2 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VX-11e
CAS 896720-20-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H20Cl2FN5O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.86 mM)
SMIL FC1=CC(Cl)=C(NC2=NC(C3=CNC(C(N[C@H](CO)C4=CC=CC(Cl)=C4)=O)=C3)=C(C)C=N2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 500.35
Formel vægt 500.35
Procent renhed 99.12%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease