Få mere at vide
VU6012962, MedChemExpress
Beskrivelse
VU6012962 is an orally bioavailable and CNS-penetrant metabotropic glutamate receptor 7 negative allosteric modulator (mGlu7 NAM) with an IC50 of 347 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VU6012962 |
| CAS | 2313526-86-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H19F3N4O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (278.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(OCC2CC2)C(OC)=C1)NC3=C(N4C=NC=N4)C=CC(OC(F)(F)F)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.4 |
| Formel vægt | 448.4 |
| Vis mere |