Få mere at vide
VU6005649, MedChemExpress
Beskrivelse
VU6005649 is a CNS penetrant mGlu7/8 receptor agonist with EC50s of 0.65 μM and 2.6 μM for mGlu7 receptor and mGlu8 receptor, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VU6005649 |
| CAS | 2137047-43-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H12F5N3O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (139.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=NN2C(N=C(C)C=C2C(F)(F)F)=C1C3=CC=C(OC)C(F)=C3F |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.28 |
| Formel vægt | 357.28 |
| Vis mere |