Få mere at vide
VU0467154, MedChemExpress
Beskrivelse
VU0467154 is a positive allosteric modulator of the M4 muscarinic acetylcholine receptor (mAChR), potentiating the response to ACh with pEC50s of 7.75, 6.2 and 6 for rat, human and cynomolgus monkey M4 receptor, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VU0467154 |
| CAS | 1451993-15-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H15F3N4O3S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 13.89 mg/mL (31.25 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(N)C2=C(C)C(C)=NN=C2S1)NCC3=CC=C(S(=O)(C(F)(F)F)=O)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.45 |
| Formel vægt | 444.45 |
| Vis mere |