Få mere at vide
VU 0365114, R&D Systems™
Beskrivelse
Selective positive allosteric modulator of M5 (EC50 values are 2.7 μM for human M5, and >30 μM for M1, M2, M3 and M4 receptors).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VU 0365114 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 397.35 |
| Procent renhed | >98% |
| Produktlinje | Tocris |