Få mere at vide
VU 0365114, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486847
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486847 5 mg
16485106 100 mg
16430497 50 mg
16414148 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486847 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107651
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress VU 0365114 is a mAChR M5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 2.7 μM.
VU 0365114 is a mAChR M5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 2.7 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VU 0365114
CAS 1208222-39-2
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H14F3NO3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 77.5 mg/mL (195.04 mM)
SMIL O=C1N(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2C1=O)CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 397.35
Formel vægt 397.35
Procent renhed 99.41%
Grad Research
Fysisk form Solid