missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

VU 0364439, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492647
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492647 50 mg
16466558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15476

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress VU 0364439 is a mGlu4 positive allosteric modulator (PAM), with EC50 of 19.8 nM.

VU 0364439 is a mGlu4 positive allosteric modulator (PAM), with EC50 of 19.8 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale VU 0364439
CAS 1246086-78-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H13Cl2N3O3S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (118.40 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NC=CC=C1)NC2=CC=C(S(=O)(NC3=CC=CC=C3Cl)=O)C(Cl)=C2
Molekylvægt (g/mol) 422.29
Formel vægt 422.29
Procent renhed 98.65%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.