Få mere at vide
VU 0357121, MedChemExpress
Beskrivelse
VU 0357121 is a positive and highly selective mGlu5R allosteric modulator (PAM) with an EC50 of 33 nM. VU 0357121 is inactive or very weakly antagonizing at other mGlu receptor subtypes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VU 0357121 |
| CAS | 433967-28-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H17F2NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (163.76 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(F)C=C1F)C2=CC=C(OCCCC)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.32 |
| Formel vægt | 305.32 |
| Vis mere |