missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

VU 0238429, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497727
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497727 5 mg -
16495756 100 mg 100mg
16494998 10 mg 10mg
16411247 50 mg -
16403286 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497727 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12157

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress VU 0238429 is positive allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor subtype 5 (mAChR5 or M5), with an EC50 of 1.16 μM.

VU 0238429 is positive allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor subtype 5 (mAChR5 or M5), with an EC50 of 1.16 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale VU 0238429
CAS 1160247-92-6
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H12F3NO4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (427.01 mM)
SMIL O=C1N(CC2=CC=C(OC)C=C2)C3=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C3)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 351.28
Formel vægt 351.28
Procent renhed 99.96%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.