Beskrivelse
VP-SFM er et serumfrit, animalsk-oprindelsesfrit kulturmedium designet til vækst af VERO-celler og virusproduktion. Den er også velegnet til vækst af COS-7, MDCK-, BHK-21- og Hep2-celler samt til produktion af rekombinante proteiner.
Funktioner i VP-SFM omfatter:
- Serumfri, animalsk oprindelsesfri, ultralavproteinformulering
- Let tilpasning til mange populære cellelinjer
Serumfri, animalsk oprindelsesfri, ultralavproteinformulering
VP SFM er formuleret med en ultralav proteinkoncentration (< 5 μg/ml) for lettere rensning af rekombinante proteiner.
Let tilpasning til mange populære cellelinjer
VP-SFM blev designet til vækst af VERO-celler. Men det er også blevet brugt med succes til at dyrke andre cellelinjer (COS-7, MDCK, BHK-21 og Hep2) og til produktion af rekombinant proteiner, hvilket muliggør brugen af et enkelt medium til flere cellelinjer. VP-SFM er formuleret uden L-glutamin for større stabilitet og forlænget holdbarhed. Tilføj blot L-glutamin eller Glutamax efter behov.
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
VP-SFM produceres i en cGMP-kompatibel facilitet. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | MDCK, VERO, HEp2, BHK-21, COS-7 |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Serumfri |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Serumfrit Medium (SFM) |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.