missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vorapaxar, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200099926
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476017 5 mg
16443298 10 mg
16439836 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476017 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10119

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Vorapaxar (SCH 530348), an antiplatelet agent, is a selective, orally active, and competitive thrombin receptor protease-activated receptor (PAR-1) antagonist (Ki=8.1 nM). Vorapaxar (SCH 530348) inhibits thrombin receptor-activating peptide (TRAP)-induced platelet aggregation in a dose-dependent manner.

Vorapaxar (SCH 530348), an antiplatelet agent, is a selective, orally active, and competitive thrombin receptor protease-activated receptor (PAR-1) antagonist (Ki=8.1 nM). Vorapaxar (SCH 530348) inhibits thrombin receptor-activating peptide (TRAP)-induced platelet aggregation in a dose-dependent manner.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vorapaxar
CAS 618385-01-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H33FN2O4
Mængde 5 mg
Synonym SCH 530348
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (50.75 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O[C@@H]1C)[C@@]2([H])[C@]1([H])[C@@H](/C=C/C3=NC=C(C=C3)C4=CC=CC(F)=C4)[C@]([C@](C5)([H])C2)([H])CC[C@H]5NC(OCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 492.58
Formel vægt 492.58
Procent renhed 98.72%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.