missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Voglibose, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494207
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494207 50 mg
16458066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16494207 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Voglibose is an N-substituted derivative of valiolamine, excellent inhibitory activity against α-glucosidases and its action against hyperglycemia and various disorders caused by hyperglycemia.

Voglibose is an N-substituted derivative of valiolamine, excellent inhibitory activity against α-glucosidases and its action against hyperglycemia and various disorders caused by hyperglycemia.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Voglibose
CAS 83480-29-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H21NO7
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation H2O : 250 mg/mL (935.35 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (374.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@H]1[C@@](O)(CO)C[C@H](NC(CO)CO)[C@H](O)[C@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 267.28
Formel vægt 267.28
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.