Få mere at vide
VLX1570, MedChemExpress
Beskrivelse
VLX1570 is a competitive inhibitor of proteasome deubiquitinases (DUBs) with an IC50 of approximate 10 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VLX1570 |
| CAS | 1431280-51-1 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H17F2N3O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (68.17 mM) |
| SMIL | O=C1/C(CN(C(C=C)=O)CC/C1=C\C2=CC=C(F)C([N+]([O-])=O)=C2)=C/C3=CC=C(F)C([N+]([O-])=O)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.39 |
| Formel vægt | 469.39 |
| Vis mere |