Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ Turbo 4 ultrafiltreringsenhed
Håndterer op til 4mL prøvevolumen i 4 udsvingbare og fastvinklede rotorer, der accepterer 15mL centrifugerør. Sartorius Vivaspin Turbo 4 Ultrafiltration Unit, har to lodrette membraner og slankt internt design for hurtigste prøvekoncentration med højeste genvinding.
Brand: Sartorius VS04T91
1903.00 DKK valid until 2026-06-30
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28170" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Håndterer op til 4mL prøvevolumen i 4 udsvingbare og fastvinklede rotorer, der accepterer 15mL centrifugerør. Sartorius Vivaspin Turbo 4 Ultrafiltration Unit, har to lodrette membraner og slankt internt design for hurtigste prøvekoncentration med højeste genvinding.
- PES-membran med høj flux
- Retentate recovery> 95% x pH 1-14 egnet polystyrenhus med høj kemisk kompatibilitet
- Universal rotorkompatibilitet
- Volumeninddeling for nem detektering / overvågning af koncentratvolumen
- UV-sammenføjningsteknologi muliggør jævn overgang mellem membran og plastikhus, hvilket tillader opsamling af komplet koncentreret prøve i en unik pipettevenlig dødstoplomme
Tekniske data
| Turbo 4 ultrafiltreringsenhed | |
| Ultrafiltrering | |
| PES | |
| 4 mL | |
| Koncentration, Afsaltning, bufferudveksling | |
| 25/pakke | |
| Centrifugalkoncentrator | |
| 1225 mm |
| Engangsbrug | |
| Centrifuger | |
| 3 kDa | |
| Ikke steril | |
| Swing-out rotor: 4000 x gAngle rotor: 7500 xg | |
| Prøvetype: Nanopartikler; Peptid; Protein | |
| 4 mL |