Få mere at vide
Descripción
Håndterer op til 4mL prøvevolumen i 4 udsvingbare og fastvinklede rotorer, der accepterer 15mL centrifugerør. Sartorius Vivaspin Turbo 4 Ultrafiltration Unit, har to lodrette membraner og slankt internt design for hurtigste prøvekoncentration med højeste genvinding.
- PES-membran med høj flux
- Retentate recovery> 95% x pH 1-14 egnet polystyrenhus med høj kemisk kompatibilitet
- Universal rotorkompatibilitet
- Volumeninddeling for nem detektering / overvågning af koncentratvolumen
- UV-sammenføjningsteknologi muliggør jævn overgang mellem membran og plastikhus, hvilket tillader opsamling af komplet koncentreret prøve i en unik pipettevenlig dødstoplomme
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | Turbo 4 ultrafiltreringsenhed |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 3 kDa |
| Prøvevolumen | 4 mL |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Koncentration, Afsaltning, bufferudveksling |
| Maks. Kraft | Swing-out rotor: 4000 x gAngle rotor: 7500 xg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?