Få mere at vide
Vitamin K2(5), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vitamin K2(5) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-10(2)8-9-12-11(3)15(17)13-6-4-5-7-14(13)16(12)18/h4-8H,9H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 240.115 |