Få mere at vide
Vitamin D4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494097
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494097 50 mg 50mg
16441969 1 mg -
16418208 10 mg -
16400648 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494097 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY75958
MedChemExpress Vitamin D4 (22-Dihydroergocalciferol) is a Vitamin D derived from fungi. The precursor of Vitamin D4 is 22,23-dihydroergosterol.
Vitamin D4 (22-Dihydroergocalciferol) is a Vitamin D derived from fungi. The precursor of Vitamin D4 is 22,23-dihydroergosterol.
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Vitamin D4
CAS 511-28-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H46O
Mængde 50 mg
Synonym 22-Dihydroergocalciferol
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (62.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C)CC3
Molekylvægt (g/mol) 398.66
Formel vægt 398.66
Procent renhed 97.98%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.